Print…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate, p-Trifluoromethylphenylisocyanate
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 175 EUR
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de ebulição: 59°C
Densidade: 1.31
Ponto de Inflamação: 69°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002028
Número CAS: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %