Print…
m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Methylphenyl isocyanate
T0721-25ML T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA 35 EUR
TCIAT0721-25ML TCIAT0721-500ML
m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (por GC)
m-Tolyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002021
Número CAS: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&vid=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %