3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
I0551-25G
I0551-5G
TCIAI0551-25GEA
190
EUR
TCIAI0551-25G
TCIAI0551-5G
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
3-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula:
C₈H₇NO₂ Ponto de ebulição: 94 °C (1013 hPa) Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 96°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002019 Número CAS: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |