Print…
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
I0340-25G I0340-5G
TCIAI0340-25GEA 111 EUR
TCIAI0340-25G TCIAI0340-5G
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate ≥96.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: -26
Ponto de Inflamação: 59°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002020
Número CAS: 329-01-1
EINECS: 206-341-3
UN: 2285
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ab19ebdb0abece16faacbdb08594b3f3bc63b0&vid=89ab19ebdb0abece16faacbdb08594b3f3bc63b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %