o-Tolyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T0320-25G
T0320-5G
TCIAT0320-25GEA
83
EUR
TCIAT0320-25G
TCIAT0320-5G
o-Tolyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
o-Tolyl isocyanate
Fórmula:
C₈H₇NO Ponto de ebulição: 186°C Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 92°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002009 Número CAS: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |