Print…
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0439-25G I0439-5G
TCIAI0439-25GEA 120 EUR
TCIAI0439-25G TCIAI0439-5G
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 96°C
Densidade: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002004
Número CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&vid=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %