Print…
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0565-1G I0565-5G
TCIAI0565-1GEA 48 EUR
TCIAI0565-1G TCIAI0565-5G
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₂Cl₃NO
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: 66…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013845
Número CAS: 2505-31-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&vid=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C