Print…
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
T2529-5G T2529-25G
TCIAT2529-5GEA 79 EUR
TCIAT2529-5G TCIAT2529-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Fórmula: C₄H₆F₃I
Peso Molecular: 237.99 g/mol
Número MDL : MFCD00041543
Número CAS: 461-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&vid=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %