Print…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T2588-25G T2588-5G
TCIAT2588-25GEA 176 EUR
TCIAT2588-25G TCIAT2588-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Fórmula: C₃H₄F₃I
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD00038531
Número CAS: 460-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&vid=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %