Print…
p-Cresol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
C0400-500G C0400-25G
TCIAC0400-500GEA 34 EUR
TCIAC0400-500G TCIAC0400-25G
p-Cresol ≥99.0% (por GC)
p-Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 202°C
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002376
Número CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&vid=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency