Print…
4-Hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
H0222-25G H0222-500G
TCIAH0222-25GEA 16 EUR
TCIAH0222-25G TCIAH0222-500G
4-Hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Densidade: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002355
Número CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&vid=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency