Print…
6-Nitro-m-cresol ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
M1122-25G M1122-500G
TCIAM1122-25GEA 36 EUR
TCIAM1122-25G TCIAM1122-500G
6-Nitro-m-cresol ≥95.0% (por análise titulométrica)
6-Nitro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007111
Número CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f118ac24cf278398f19fa7c0a111353c50a9c47&vid=1f118ac24cf278398f19fa7c0a111353c50a9c47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency