Print…
4-Nitro-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
N0351-25G N0351-500G
TCIAN0351-25GEA 29 EUR
TCIAN0351-25G TCIAN0351-500G
4-Nitro-m-cresol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Nitro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007333
Número CAS: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
UN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26c872f29d9db6b4918d87b2528a547a5467f2c&vid=c26c872f29d9db6b4918d87b2528a547a5467f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency