Print…
1-Hexanossulfanato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
H0447-25G H0447-500G H0447-100G
TCIAH0447-25GEA 71 EUR
TCIAH0447-25G TCIAH0447-500G TCIAH0447-100G
1-Hexanossulfanato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&vid=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency