Print…
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
I0339-25G I0339-5G
TCIAI0339-25GEA 123 EUR
TCIAI0339-25G TCIAI0339-5G
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-Fluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄FNO
Peso Molecular: 137.11 g/mol
Ponto de ebulição: 68°C
Ponto de Inflamação: 53°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002023
Número CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&vid=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %