Print…
4-Fluoro-m-cresol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0429-25G F0429-5G
TCIAF0429-25GEA 243 EUR
TCIAF0429-25G TCIAF0429-5G
4-Fluoro-m-cresol ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Número MDL : MFCD00042296
Número CAS: 452-70-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&vid=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %