Print…
3-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (3-Fluorophenyl)methanol
F0370-25G F0370-5G
TCIAF0370-25GEA 111 EUR
TCIAF0370-25G TCIAF0370-5G
3-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
3-Fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 201°C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00004631
Número CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&vid=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1650 to 1.1750
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5120