Print…
2-Fluorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
I0338-25G I0338-5G
TCIAI0338-25GEA 224 EUR
TCIAI0338-25G TCIAI0338-5G
2-Fluorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
2-Fluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄FNO
Peso Molecular: 137.11 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: 50°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001996
Número CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&vid=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %