Print…
4-Ethylphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
E0767-1G E0767-5G
TCIAE0767-1GEA 16 EUR
TCIAE0767-1G TCIAE0767-5G
4-Ethylphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
4-Ethylphenyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Densidade: 1.024
Ponto de Inflamação: 88°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013881
Número CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&vid=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %