Print…
4'-Methoxyacetophenone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0105-25G M0105-500G
TCIAM0105-25GEA 16 EUR
TCIAM0105-25G TCIAM0105-500G
4'-Methoxyacetophenone ≥99.0% (por GC)
4'-Methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008745
Número CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&vid=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency