Print…
3'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
F0262-25G F0262-5G
TCIAF0262-25GEA 101 EUR
TCIAF0262-25G TCIAF0262-5G
3'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
3'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Fusão: -3
Densidade: 1.12
Ponto de Inflamação: 80°C
Número MDL : MFCD00000338
Número CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&vid=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %