Print…
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
F0364-25G F0364-5G
TCIAF0364-25GEA 72 EUR
TCIAF0364-25G TCIAF0364-5G
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
2'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000320
Número CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&vid=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %