Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 16 EUR
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de ebulição: 193°C
Densidade: 1.284
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00039474
Número CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %