Print…
4-Cloro-o-cresol ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Cloro-2-metil fenol
C0152-25G C0152-500G
TCIAC0152-25GEA 29 EUR
TCIAC0152-25G TCIAC0152-500G
4-Cloro-o-cresol ≥90.0% (por GC)
4-Cloro-o-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 224 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Ponto de Inflamação: 78 °C
Número MDL : MFCD00002321
Número CAS: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&vid=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %