Print…
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 39 EUR
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
4-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 224°C
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
Número MDL : MFCD00013643
Número CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %