Print…
3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0096-10ML C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA 50 EUR
TCIAC0096-10ML TCIAC0096-25ML
3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (por GC)
3'-Chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 230°C
Densidade: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 105°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000593
Número CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&vid=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %