Print…
Isotiocianato de 2-Clorofenilo ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0534-25G I0534-5G
TCIAI0534-25GEA 107 EUR
TCIAI0534-25G TCIAI0534-5G
Isotiocianato de 2-Clorofenilo ≥95.0% (por GC)
Isotiocianato de 2-Clorofenilo
Fórmula: C₇H₄ClNS
Ponto de ebulição: 262°C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004801
Número CAS: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&vid=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %