Print…
2-Chloro-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2077-25G C2077-5G
TCIAC2077-25GEA 194 EUR
TCIAC2077-25G TCIAC2077-5G
2-Chloro-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 112°C
Número MDL : MFCD01571825
Número CAS: 619-10-3
EINECS: 210-579-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=334694596b3e1d372d62abbf27f5004e25964d05&vid=334694596b3e1d372d62abbf27f5004e25964d05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 123.0 deg-C