Print…
1-Butyl-2-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3091-25G B3091-5G
TCIAB3091-25GEA 310 EUR
TCIAB3091-25G TCIAB3091-5G
1-Butyl-2-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
1-Butyl-2-nitrobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.22 g/mol
Ponto de ebulição: 127°C
Número CAS: 7137-55-5
EINECS: 230-435-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1045b5df3d276f8159d35072ef74919fd70a63&vid=0b1045b5df3d276f8159d35072ef74919fd70a63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %