Print…
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
B2853-25G B2853-5G
TCIAB2853-25GEA 77 EUR
TCIAB2853-25G TCIAB2853-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso Molecular: 270.01 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Densidade: 1.799
Número MDL : MFCD00014706
Número CAS: 344-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&vid=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 38.0 deg-C