Print…
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
B3686-25G B3686-5G
TCIAB3686-25GEA 67 EUR
TCIAB3686-25G TCIAB3686-5G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Número MDL : MFCD00014707
Número CAS: 367-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&vid=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C