Print…
4-Bromo-3-methylanisole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1782-25G B1782-250G
TCIAB1782-25GEA 63 EUR
TCIAB1782-25G TCIAB1782-250G
4-Bromo-3-methylanisole ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-3-methylanisole
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00060687
Número CAS: 27060-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c3d2b32d7028533536fab397f86f959a804616&vid=d8c3d2b32d7028533536fab397f86f959a804616&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 12.0 to 16.0 deg-C