Print…
4-Bromo-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
B3658-25G B3658-5G
TCIAB3658-25GEA 205 EUR
TCIAB3658-25G TCIAB3658-5G
4-Bromo-m-cresol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-m-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: 63 °C
Número MDL : MFCD00079723
Número CAS: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&vid=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C