Print…
4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
B0537-25G B0537-500G
TCIAB0537-25GEA 16 EUR
TCIAB0537-25G TCIAB0537-500G
4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 255
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000105
Número CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
Merck Index: 14,01403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&vid=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C