Print…
4-Bromobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1372-25G B1372-100G
TCIAB1372-25GEA 40 EUR
TCIAB1372-25G TCIAB1372-100G
4-Bromobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
4-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Número MDL : MFCD00004650
Número CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9ae217acdeba8cbcfc60fadc3f3c6a24c92ff8f&vid=d9ae217acdeba8cbcfc60fadc3f3c6a24c92ff8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C