Print…
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
B1830-25G B1830-5G
TCIAB1830-25GEA 69 EUR
TCIAB1830-25G TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.03 g/mol
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Fusão: -27
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00012014
Número CAS: 452-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&vid=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %