Print…
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3106-25G B3106-5G
TCIAB3106-25GEA 108 EUR
TCIAB3106-25G TCIAB3106-5G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Número MDL : MFCD00042498
Número CAS: 130723-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&vid=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %