Print…
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2946-5G B2946-25G
TCIAB2946-5GEA 29 EUR
TCIAB2946-5G TCIAB2946-25G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Número MDL : MFCD01075254
Número CAS: 142808-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&vid=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %