Print…
3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: m-Bromoacetophenone
B0536-25G B0536-5G
TCIAB0536-25GEA 35 EUR
TCIAB0536-25G TCIAB0536-5G
3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
3'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Inflamação: 114°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000083
Número CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&vid=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %