Print…
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3031-25G B3031-5G
TCIAB3031-25GEA 58 EUR
TCIAB3031-25G TCIAB3031-5G
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 114°C
Número MDL : MFCD00060650
Número CAS: 27139-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&vid=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %