Print…
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
B3045-25G B3045-5G
TCIAB3045-25GEA 78 EUR
TCIAB3045-25G TCIAB3045-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD00070747
Número CAS: 33863-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&vid=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %