Print…
4-Bromo-2-chlorotoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2068-25G B2068-5G
TCIAB2068-25GEA 49 EUR
TCIAB2068-25G TCIAB2068-5G
4-Bromo-2-chlorotoluene ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00060651
Número CAS: 89794-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&vid=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %