Print…
5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 44 EUR
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 205°C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000087
Número CAS: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %