Print…
2-Bromo-4,6-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
B3004-1G B3004-5G
TCIAB3004-1GEA 56 EUR
TCIAB3004-1G TCIAB3004-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Ponto de ebulição: 53°C
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00070752
Número CAS: 98130-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&vid=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %