Print…
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1935-25G B1935-5G
TCIAB1935-25GEA 86 EUR
TCIAB1935-25G TCIAB1935-5G
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0% (por GC)
4-Bromo-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 191°C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00040940
Número CAS: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&vid=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %