Print…
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2147-25G T2147-5G
TCIAT2147-25GEA 145 EUR
TCIAT2147-25G TCIAT2147-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00040942
Número CAS: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&vid=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %