Print…
4-Bromo-2,5-dichlorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2822-25G B2822-500G
TCIAB2822-25GEA 19 EUR
TCIAB2822-25G TCIAB2822-500G
4-Bromo-2,5-dichlorophenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,5-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₃BrCl₂O
Ponto de ebulição: 187°C
Número CAS: 1940-42-7
EINECS: 217-719-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f15e15f69496aef975dbf5164f8fe72b975c2ea4&vid=f15e15f69496aef975dbf5164f8fe72b975c2ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C