Print…
1-Bromo-2,3,4-triflúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1678-1G T1678-5G
TCIAT1678-1GEA 18 EUR
TCIAT1678-1G TCIAT1678-5G
1-Bromo-2,3,4-triflúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,3,4-triflúorbenzeno
Fórmula: C₆H₂BrF₃
Peso Molecular: 210.98 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00013248
Número CAS: 176317-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&vid=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %