5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Bromo-2-methylaniline, 5-Bromo-o-toluidine, 2-Amino-4-bromotoluene
B3687-25G
B3687-5G
TCIAB3687-25GEA
110
EUR
TCIAB3687-25G
TCIAB3687-5G
5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-o-toluidine
Fórmula:
C₇H₈BrN Ponto de ebulição: 139°C Ponto de Fusão: 33 °C Densidade: 1,49 g/cm³ (25 °C) |
Número MDL :
MFCD00800678 Número CAS: 39478-78-9 EINECS: 254-467-2 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |