Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A0377-25G A0377-5G
TCIAA0377-25GEA 167 EUR
TCIAA0377-25G TCIAA0377-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 129 °C
Densidade: 1,752 g/cm³ (-123.15 °C)
Número MDL : MFCD00014717
Número CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&vid=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C